Läs mer
Halcinonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Halcinonide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32ClFO5/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,26)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-25/h9,15-17,19,28H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Formel vikt | 454.1922 |