Läs mer
Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porcelain Capsule with Flat Bottom
Kapacitet (metrisk):
600 ml
Typ:
Avdunstande kapsel
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Flat bottom
- Porcelain crucible
- White
- Straight sides
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 600 ml |
| Material | Porcelain |
| Form | Round |
| Typ | Avdunstande kapsel |
| Höjd (metrisk) | 47 mm |
| Diameter (metrisk) | 160 mm |