Läs mer
Miele Professional™ Sätt i E 402
Produktkod. 13192280 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 445 x 200 x 53 mm
Produktkod. 13192280
Brand: Miele Professional™ undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sätt i E 402 för optimal laddning av upp till 44 klockglasögon
  • Lämplig för 44 klockglas Ø 80 - 125 mm
  • utrustad med 23 stänger med 15 mm mellanrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Korg, hälften
Modell E 402
För användning med (utrustning) 44 Klockglasögon
Djup (metriskt) 445 mm
Höjd (metrisk) 53 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Kvantitet 1 vardera