Läs mer
Thermo Scientific™ Halv Fraser Broth
Beskrivning
Isolera Listeria spp. från mat- och miljöprover med Thermo Scientific™ Halv Fraser Broth anrikningsmedium. Half Fraser Broth är en sekundär anrikningsbuljong baserad på formeln som beskrivs av Fraser och Sperber 1 . Svärtning av mediet är ett presumtivt bevis på närvaron av Listeria . Alla Half Fraser Broth-anrikningskulturer bör subodlas till pläteringsmedium.
Half Fraser Broth anrikningsmedium är avsett för isolering av Listeria spp. från livsmedels- och miljöprover vid användning som sekundärt anrikningsmedium enl ISO 11290-1 för Listeria- isolering.
Mediet innehåller järnammoniumcitrat och litiumklorid. Alla Listeria spp. hydrolysera aesculin till aesculetin. Aesculetin reagerar med järn(III)joner vilket resulterar i svärtning. En annan möjlig fördel med tillsatsen av ferriammoniumcitrat är att det har visats att ferrijoner ökar tillväxten av Listeria monocytogenes2 . Litiumklorid ingår i mediet för att hämma tillväxten av enterokocker som också kan hydrolysera aesculin. Svärtning av mediet är ett presumtivt bevis på närvaron av Listeria . I motsats till tidiga indikationer kan kulturer som inte svartnar inte antas vara Listeria -fria. Därför bör alla Half Fraser Broth-anrikningskulturer subodlas till pläteringsmedium.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm med blå iris |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 12 °C |
| Beskrivning | Halv Fraser Broth |
| Formatera | Sirop flaska |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll volym | 225 mL |
| Fyll vikt | 225± 4 ml |
| Förpackningstyp | 10 flaskor i en kartong |
| Kvantitet | 10/Pk. |
Endast för laboratoriebruk.