Läs mer
CleanSpace™ PAPR halvmask
Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Storlek:
Liten
Medium
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kompatibel med ALLA ™CleanSpace PAPR kraftenheter
- Används med den revolutionerande CleanSpace ™PAPR: lätt, inga slangar eller bälten
- Finns i 3 storlekar för att underlätta en säker tätning och en bekväm passform
- Material: Mjuk silikonkudde, nylonklämmor och polykarbonat (utandningsventil)
- Lätt att ta bort för rengöring
- Transparent och underlättar kommunikationen
- Fäst snabbt på kraftenheterna och kan enkelt lossas för rengöring
- Mjuk silikon som lätt formar sig i ansiktet och inte orsakar allergisk dermatit
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AS/NZS1716: 2012 |
| Certifieringar (EN) | EN 12942 |
| Produkttyp | PAPR halvmask |
| Storlek | Liten |
| Ansiktsstycke/headtop-modell | Endast PAPR halvmask |
| För användning med (applikation) | Gruvdrift, svetsning, tillverkning, smältning, konstruktion, återvinningsanläggningar, räddningstjänst, jordbruk, bearbetningsanläggningar, slipning |
| För användning med (utrustning) | PAF-1034, PAF-2034 |
| IP-betyg | IP66/67 |
| Modell | PAF-0033 |
| Förvaringskrav | Förvara vid -10 °C till 55 °C |
| Visa mer |