Läs mer
CleanSpace™ Halvmaskadapter
Produktkod. 15950052 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15950052 PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033 Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15950052 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer PAF0025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Halvmaskadapter är utrustad för framsidan av masken för att möjliggöra kvantitativ passningstestning.
  • Används med revolutionären CleanSpace™ Andningsskydd: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Används med CleanSpace™ Endast halvmasker
  • Snabb och enkel att installera
  • Passar med TSI PortaCount utrustning
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
Specifikationer
Produkttyp Halvmaskadapter
För användning med (applikation) Kvantitativ passformstestning
För användning med (utrustning) PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Modell PAF-0025