Läs mer
3M™ Halvmaskrespiratorsatser
Produktkod. 15352092 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Produktkod. Storlek
15352092 Intermediär
1 options
Produktkod. 15352092 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000061547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 SEK
    641.33 SEK / Paket med 1
    Save 313.67 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Patrontyp A12P R
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Färg Grå
Produkttyp Halvmaskrespiratorsats
Storlek Intermediär
För användning med (applikation) Jordbruk,‎ Bygg,‎ Färgsprutning
Inkluderar Återanvändbar halvansiktsmask och uppsättning filter för att skydda mot organiska ångor och partiklar
Modell 6200
Kvantitet 1/Pk.