Läs mer
Gilac™ Halv storlek degbehållare
Produktkod. 17958811
Change view
Volym (metrisk):
9 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17958811 9 l
1 options
Produktkod. 17958811 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G179451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.75 SEK
    122.56 SEK / Paket med 1
    Save 64.19 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Halvstorlek degbehållare är lätt att rengöra med platt botten.
  • 400 x 300 degförvaringsbehållare.
  • Stapling med och utan lock, kan staplas till stor höjd
  • Enkel att rengöra platt botten.
Specifikationer
Produkttyp Degbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 400 x 300 x 100 mm
Volym (engelska) 2,4 gal.
Volym (metrisk) 9 l