Läs mer
Gilac™ Halvstorlek matkontaktcertifierad pall
Produktkod. 17948391
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
17948391 Svart
1 options
Produktkod. 17948391 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G052260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2472.75 SEK
    1739.39 SEK / Paket med 1
    Save 733.36 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Half Size Food Contact Certified Pallet är idealisk för att utrusta kylrum i beredningsområdet.
  • Matkontaktcertifierad plastpall.
  • Idealisk för att utrusta kylrum för beredningsområde.
  • Lastkapacitet vid stillastående: 600 kg
  • Lastkapacitet i rörelse: 400 kg
  • Lagring förbjuden på ställ: pallarnas kuddar är inkompatibla med skenorna på ställen.
Spécification
Produkttyp Aero Tote Pall
Färg Svart
Mått (L x B x H) 800 x 600 x 120 mm
Höjd (engelska) 4,7 tum
Höjd (metrisk) 120 mm
Längd (engelska) 31,5 tum
Längd (metrisk) 800 mm
Bredd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 600 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.