Läs mer
Sonics & Materials Half Wave Extender Probes
Diameter (metrisk) spets:
13 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skruva i gängade ändsonder med identisk diameter i stället för den utbytbara spetsen
- Tillverkad av titanlegering, Ti-6Al-4V
- Använd en fast förlängare, inte en med utbytbar spets, när du bearbetar prover som innehåller organiska lösningsmedel eller vätskor med låg ytspänning
- Finns på specialbeställning med gängade ändar för att acceptera utbytbara spetsar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förlängare med utbytbar spets |
| Diameter (engelska) Tips | 1 tum |
| Diameter (metrisk) spets | 25 mm |
| Material | Titanlegering |
| För användning med (utrustning) | Gängad ändsond |