Learn More
Sonics & Materials Half Wave Extender Probes
Beschreibung
- Skruva i gängade ändsonder med identisk diameter i stället för den utbytbara spetsen
- Tillverkad av titanlegering, Ti-6Al-4V
- Använd en fast förlängare, inte en med utbytbar spets, när du bearbetar prover som innehåller organiska lösningsmedel eller vätskor med låg ytspänning
- Finns på specialbeställning med gängade ändar för att acceptera utbytbara spetsar
- Autoklaveringsbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Förlängare med utbytbar spets |
| Diameter (engelska) Tips | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) spets | 13 mm |
| Material | Titanlegering |
| För användning med (utrustning) | Gängad ändsond |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?