Läs mer
BRAND™ Halvvita objektglas för mikroskop
Produktkod. 10298111 Handla allt Brand Produkter
Change view
Antal per förpackning:
2,500/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10298111 2,500/Pk. Paket med 2500
1 options
Produktkod. 10298111 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 474743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8230.00 SEK
    3554.46 SEK / Paket med 2500
    Save 4675.54 SEK
    56% Av
I lager
Halvvita objektglas med slipade kanter är halvvita och klara.
  • Vitt (klart) soda-lime glas
  • Hydrolytisk klass 3
  • Rekommenderar att använda rutschbanor med slipade kanter för att minska risken för skador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Antal per förpackning 2,500/Pk.
Kanter Jord
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Färg Vitt, Klart
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 8037-1
Mått (L x B) 76 x 26 mm