Läs mer
Halfordinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Halfordinol |
| CAS | 4210-82-6 |
| Molekylformel | C14H10N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Aegelenin, Aegelenine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N2O2/c17-12-5-3-10(4-6-12)13-9-16-14(18-13)11-2-1-7-15-8-11/h1-9,17H |
| LEDER | OC1=CC=C(C2=CN=C(C3=CN=CC=C3)O2)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-(pyridin-3-yl)oxazol-5-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.25 |
| Formel vikt | 238.07 |