Läs mer
CleanSpace™ HALO Power System
Produktkod. 15900102 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Kraftenhet
Produktkod.
15900102 Kraftenhet
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15900102 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer CS3000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Batteridrivet luftrenande andningsskydd med övertryck med IP-klass 66. Lämplig för sjukvård, laboratorier, läkemedel och akutinsatser. Skydd i applikationer med partikelformiga föroreningar och biologiska faror samt tungt vatten och dekontamineringsprocedurer.
  • IP-betyg 66– resistent mot inträngning av damm och vätska
  • Lämplig för dekontamineringsprocedurer
  • Lätt vikt (350 g), kompakt och bekväm
  • Lång drifttid: upp till 9 timmar och snabb batteriladdning:< 2 timmar
  • AirSensit™ System för masktryckskontroll och andningskänsligt luftflöde
  • Enknappssystem och standby- och autostart/stoppläge för snabb på-/avtagning
  • Lätt att använda stödsele
  • Höjdkompenserat filter blockerad upptäckt
  • Enkel och exakt kontroll av flödeskapacitet
Specifikationer
Produkttyp PAPR-montering, ingen hjälm
Modell CS3000
Mask säljs separat