Läs mer
Haloättiksyrablandning 540 1000 μg/ml i metyltert butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313278
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313278 1 ml
1 options
Produktkod. 30313278 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000540MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-11-8, 79-43-6, 76-03-9
Analyt- eller komponentnamn Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris MTBE
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Chloroacetic acid 1000 μg/mL∣Dichloroacetic acid 1000 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 1000 μg/mL