Läs mer
Haloättiksyrablandning för HJ 758-2015 med olika koncentrationer i metyltert-butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311033
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311033 1 ml
1 options
Produktkod. 30311033 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000548MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 75-99-0, 631-64-1
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris MTBE