Läs mer
Halobetasol (propionate), MedChemExpress
Beskrivning
Halobetasol propionate is a synthetic corticosteroid for topical dermatological use
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Halobetasol (propionate) |
| CAS | 66852-54-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H31ClF2O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BMY-30056 CGP-14458 Ulobetasol propionate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (206.20 mM) |
| LEDER | C[C@@]12[C@](C(CCl)=O)(OC(CC)=O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.96 |
| Visa mer |