missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Halobetasol, TRC

Produktkod. 30137412
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137412 100 mg
30003563 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH102290100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 98651-66-2
Molekylformel C22 H27 Cl F2 O4
Molekylvikt (g/mol) 428.9
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16β)-, (6α,11β,16β)-21-Chloro-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Halobetasol, Ulobetasol
IUPAC-namn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloroacetyl)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ulobetasol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27ClF2O4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,25)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-23/h4-5,7,11,13-14,16-17,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vikt 428.1566
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.