Läs mer
Halofantrine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Halofantrine hydrochloride (SKF-102886) is a blocker of delayed rectifier potassium current via the inhibition of human-ether-a-go-go-related gene (HERG) channel and a potent antimalarial compound.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Halofantrine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 36167-63-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H31Cl3F3NO |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SKF-102886WR-171669 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 30 mg/mL (55.88 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |