Läs mer
Halofantrine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Halofantrine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Halofantrine hydrochloride |
| CAS | 36167-63-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Halofantrine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H30 Cl2 F3 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Halofantrine Hydrochloride, 9-[3-(Dibutylamino)-1-hydroxypropyl]-1,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthrene hydrochloride, Halofantrine hydrochloride, SKF 102886, WR 171669, 1,3-Dichloro-alpha-[2-(dibutylamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol hydrochloride, (+/-)-Halofantrine hydrochloride, SKF-102886-A |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(dibutylamino)-1-[1,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthren-9-yl]propan-1-ol;hydrochloride |
| Visa mer |