Läs mer
Halofantrine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Halofantrine N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Halofantrine N-Oxide |
| CAS | 1348409-88-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Halofantrine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H30 Cl2 F3 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Halofantrine N-Oxide, 9-Phenanthrenemethanol, 1,3-dichloro-alpha-[2-(dibutyloxidoamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30Cl2F3NO2/c1-3-5-10-32(34,11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC[N+]([O-])(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-butyl-N-[3-[1,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthren-9-yl]-3-hydroxypropyl]butan-1-amine oxide |
| Visa mer |