Läs mer
Tocris Bioscience™ Halofuginone hydrobromide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18707246
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18707246 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18707246 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1993/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 SEK
    1526.70 SEK / 50mg
    Save 88.30 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
High affinity competitive prolyl-tRNA synthetase inhibitor
Halofuginone hydrobromide is a high affinity competitive prolyl-tRNA synthetase inhibitor (Ki = 18.3 nM). Blocks expression of MMP2. Inhibits ECM invasion in vitro and lung metastasis by bladder cancer cells in mice. Inhibits the development of Th17-driven autoimmunity in a mouse model of multiple sclerosis by activating the amino acid response (AAR) pathway. Also antiparasitic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R*,3S*)-7-Bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-4-3H-quinazolinone hydrobromide
CAS 64924-67-0
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C16H17BrClN3O3.HBr
Formel vikt Observed MW: 495.59