Läs mer
Halofuginonhydrobromid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320704
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30320704 10 mg
1 options
Produktkod. 30320704 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14059280
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Halofuginone Hydrobromide
CAS 64924-67-0
Analyt- eller komponentnamn Halofuginone Hydrobromide
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C16 H17 Br Cl N3 O3 . Br H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
LEDER Br.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
IUPAC-namn 7-bromo-6-klor-3-[3-[(2S,3R)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazolin-4-one; Hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 495.59
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 492,9403 g/mol