Läs mer
Halofuginon hydroklorid, TRC
Produktkod. 18050920
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18050920 10 mg
18062830 5 mg
18003830 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18050920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH10250010MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217623-74-9
Molekylformel C16 H17 Br Cl N3 O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 451.14
IUPAC-namn 7-bromo-6-klor-3-[3-[(2S,3R)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazolin-4-one; hydroklorid
LEDER Cl.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Halofuginone Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17BrClN3O3.ClH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
Formel vikt 448.9909
Procent renhet >95%