Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Ersättnings halogenlampa
Handla allt Schott Produkter
För användning med (utrustning):
Kallljuskälla KL1500HAL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Halogen glödlampa
- 15 V / 150 W
- För användning med KL1500 LCD / KL1500 HAL och KL1500 compact
Beställningsinfo
Spänning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ersättningslampa |
| Typ av glödlampa | Halogen |
| För användning med (utrustning) | Kallljuskälla KL1500HAL |
| Kvantitet | 1 st |
| Spänning | 15 V |
| Wattal | 150 w |