Läs mer
Motic™ Halogenlampa, 12V/100W, AE31E/BA410E
För användning med (utrustning):
AE31E/BA410E Mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med AE31E/BA410E mikroskop.
- Producerar ljus med en högre effektiv färgtemperatur och högre effekteffektivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Halogenlampa |
| För användning med (utrustning) | AE31E/BA410E Mikroskop |
| Spänning | 12 V |
| Wattal | 100 W |