Läs mer
Applied Biosystems™ Halogenlampa för Applied Biosystems Realtids PCR-system
Produktkod. 15820458 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15820458 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15820458 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 100052500
Denna halogenlampa är ett tillbehör till 7300, 7500, 7500 Fast, ViiA7, QuantStudio 6 Flex och QuantStudio 7 Flex-system.
  • Endast för forskning
  • Ej för användning i diagnostiska procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ljuskälla Halogen
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
För användning med (utrustning) 7300, 7500, 7500 Snabb, ViiA7, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex-system
Produkttyp Halogenlampa
Kvantitet 1 vardera