Läs mer
Halogenlampa, 20w
Produktkod. 12974311
Change view
För användning med (utrustning):
Mikroskop: FB69052 eller FB69053
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12974311 Mikroskop: FB69052 eller FB69053 Varje
1 options
Produktkod. 12974311 Leverantör Medline Scientific Leverantörsnummer 2260.6425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 SEK
    256.64 SEK / Paket med 1
    Save 69.36 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna glödlampa med Max Bino II sammansatta mikroskop. Fisherbrand™ Halogenlampor är ergonomiskt utformade för dagligt bruk.
  • Halogenlampa, 6V
  • För mikroskop: FB69052 eller FB69053
Specifikationer
Typ Halogenlampa
För användning med (utrustning) Mikroskop: FB69052 eller FB69053
Spänning 6 V
Wattal 20 w