Läs mer
Leica Microsystems Halogenlampa
Produktkod. 12848025
Change view
Wattal:
35 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Wattal Förpackningsstorlek
12848025 35 W Varje
1 options
Produktkod. 12848025 Leverantör Leica Microsystems Leverantörsnummer 11500322
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna glödlampa med Leica inverterade mikroskop. Leica™ Halogenlampor är idealiska för rutin- och laboratoriemikroskopi inom cellbiologi och medicin.
  • Det perfekta valet för tillämpningar inom cellbiologi och medicin, mikromanipulation, bioteknik, utvecklingsbiologi, transgenik, molekylärbiologi och fluorescens
  • Stabil design med låg scenhöjd och gott om plats för drift
  • Mål för långa arbetsavstånd
  • Ergonomiskt arrangemang av kontroller för utmattningsfri drift
  • Enastående faskontrast för ofärgade prover
  • LED-belysning ger låg energiförbrukning och ingen värmeuppbyggnad
  • Lysdioder håller i 50 000 timmar, vilket eliminerar besväret med att byta lampor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 6 V
Wattal 35 W
Produkttyp Halogenlampa