Läs mer
Motic™ 12V/20W halogenlampa
För användning med (utrustning):
Motic™ Mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med All Motic™ Mikroskop
- 12 volt
- 20 Watt
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ersättningslampa för halogen |
| För användning med (utrustning) | Motic™ Mikroskop |
| Kvantitet | 1 st |
| Spänning | 12 V |
| Wattal | 20 w |