Läs mer
Halogenated Pesticide Mixture 562 100 μg/mL in Petroleum Ether, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣gamma-HCH∣Quintozene |
| CAS | 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 319-84-6, 319-85-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣gamma-HCH∣Quintozene |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Petroleum Ether |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL |