Läs mer
Lipomed Haloperidol-D4, 0,1 mg/ml i metanol
Produktkod. 30457479
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30457479 1 mL 1ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457479 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMHLP1902FB0.1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Lipomeds certifierade referensmaterial som rena, naturliga lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för förtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Haloperidol-D4
CAS 136765-35-0
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylformel C21 D4 H19 Cl F N O2
Kvantitet 1 mL
Synonym Haloperidol-D4
InChI formel InChI=1 S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26 H,1-2,11-15H2/i3D,4 D,9 D,10 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)CCCN2CCC(O)(CC2)c3ccc(Cl)cc3)c([2 H])c([2 H])c1F
IUPAC-namn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluoro-phenyl)butan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 379.89
Formel vikt 379.1652