missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Haloperidol-d4, TRC

Produktkod. 30406448
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30406448 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH1037022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[4-(4-Chlorophenyl-d4)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone
CAS 1189986-59-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C21 2H4 H19 Cl F N O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Haloperidol-D4, R-1625-d4, Aloperidin-d4, Bioperidolo-d4, Brotopon-d4, Dozic-d4, Einalon S-d4
InChI formel InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2/i5D,6D,7D,8D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C2(O)CCN(CCCC(=O)c3ccc(F)cc3)CC2
IUPAC-namn 4-[4-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-phenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 379.89
Formel vikt 379.1652
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.