Läs mer
Haloperidol Decanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Haloperidol decanoate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3 |
| Formel vikt | 529.2759 |