Läs mer
Haloperidol, MedChemExpress
Produktkod. 16481726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481726 500 mg
16436486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14538
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
MedChemExpress Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Haloperidol
CAS 52-86-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23ClFNO2
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (44.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC(C=C1)=CC=C1C2(O)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2
Molekylvikt (g/mol) 375.86
Formel vikt 375.86
Procent renhet 99.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation