Läs mer
Haloperidol Metabolite III, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433052 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
15 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
15mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433052 10 mg 10mg
11443052 15 mg 15mg
11453052 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433052 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215369310
Kemiska identifierare
CAS 366-77-8
Molekylformel C10H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 196.177
MDL-nummer MFCD00002793
InChI-nyckel WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-fluorobenzoyl propanoic acid, haloperidol metabolite iii, unii-v2z6n6jc9z, beta-4-fluorobenzoyl propionic acid, v2z6n6jc9z, 3-p-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluoro-phenyl-4-oxo-butyric acid
PubChem CID 101359
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CCC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Haloperidol Metabolite III
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 196.17
Fysisk form Fast