missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Haloperidol Metabolite III, MP Biomedicals™

Produktkod. 11453052 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
15 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
15mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453052 25 mg 25mg
11433052 10 mg 10mg
11443052 15 mg 15mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11453052 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215369325
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 366-77-8
Molekylformel C10H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 196.177
MDL-nummer MFCD00002793
InChI-nyckel WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-fluorobenzoyl propanoic acid, haloperidol metabolite iii, unii-v2z6n6jc9z, beta-4-fluorobenzoyl propionic acid, v2z6n6jc9z, 3-p-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluoro-phenyl-4-oxo-butyric acid
PubChem CID 101359
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CCC(=O)O)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Haloperidol Metabolite III
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 196.17
Fysisk form Fast
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.