Läs mer
Haloperidol Nonanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Haloperidol Nonanoate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H39ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-10-29(35)36-30(25-13-15-26(31)16-14-25)19-22-33(23-20-30)21-8-9-28(34)24-11-17-27(32)18-12-24/h11-18H,2-10,19-23H2,1H3 |
| Formel vikt | 515.26 |