Läs mer
Haloperidol Octanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Haloperidol Octanoate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H37ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-9-28(34)35-29(24-12-14-25(30)15-13-24)18-21-32(22-19-29)20-7-8-27(33)23-10-16-26(31)17-11-23/h10-17H,2-9,18-22H2,1H3 |
| Formel vikt | 501.24 |