Läs mer
Haloperidol pyridinium Chloride Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Haloperidol Pyridinium Chloride Impurity |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18ClFNO/c22-19-7-3-16(4-8-19)17-11-14-24(15-12-17)13-1-2-21(25)18-5-9-20(23)10-6-18/h3-12,14-15H,1-2,13H2/q+1 |
| Formel vikt | 354.1061 |