Läs mer
Haloperidol
Produktkod. 15434239
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434239 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15434239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61688.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1402.50 SEK
    1089.65 SEK / 5g
    Save 312.85 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 52-86-8 | C21H23ClFNO2 | 375,87 g/mol
En antagonist för D2-, D3- och D4-dopaminreceptorer som inducerar apoptos av neuroner i råttors striatum
Denna Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific.
En antagonist för D2-, D3- och D4-dopaminreceptorer som inducerar apoptos av neuroner i striatum hos råttor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Haloperidol
CAS 52-86-8
Färg Vitt
Molekylformel C21H23ClFNO2
MDL-nummer MFCD00051423
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,4598
Synonym haloperidol, haldol, aloperidin, serenace, aloperidol, brotopon, eukystol, einalon s, aloperidolo, galoperidol
InChI-nyckel LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1(CCN(CCCC(=O)C2=CC=C(F)C=C2)CC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 375.87
PubChem CID 3559
ChEBI CHEBI:5613
Formel vikt 375.86
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning