Läs mer
Haloperidol, TRC
Produktkod. 18070630
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18070630 100 mg
18060330 1 g
18020740 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18070630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH103700100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-86-8
Molekylformel C21 H23 Cl F N O2
Molekylvikt (g/mol) 375.86
Synonym 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-, Butyrophenone, 4-[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluoro- (6CI,8CI), 1-(3-p-Fluorobenzoylpropyl)-4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-(4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-(4-Hydroxy-4'-chloro-4-phenylpiperidino)-4'-fluorobutyrophenone, 4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluorobutyrophenone, Aloperidin, Bioperidolo, Brotopon, Dozic, Einalon S, Eukystol, Haldol, Haloperidol, Haloperin, Halosten, Keselan, Linton, McN-JR 1625, NSC 170973, NSC 615296, Neurodol, Peluces, R 1625, Serenace, Serenase, Serenelfi, Sigaperidol, γ-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-p-fluorbutyrophenone
IUPAC-namn 4-[4-(4-klorofenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorfenyl)butan-1-one
LEDER OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Haloperidol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Formel vikt 375.1401
Procent renhet >95%