Läs mer
Halosulfuron-metyl 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Halosulfuron-methyl |
| CAS | 100784-20-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Halosulfuron-methyl |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H15 Cl N6 O7 S |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClN6O7S/c1-20-10(8(9(14)18-20)11(21)27-4)28(23,24)19-13(22)17-12-15-6(25-2)5-7(16-12)26-3/h5H,1-4H3,(H2,15,16,17,19,22) |
| LEDER | COC(=O)c1c(Cl)nn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2 |
| IUPAC-namn | Metyl 3-kloro-5-[(4,6-metoxipyrimidin-2-yl)karbamoylsulfamoyl]-1-metylpyrazol-4-karboxylat |
| Visa mer |