Läs mer
Halosulfuronmetyl, TRC
Produktkod. 30134056
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134056 1 g
30040391 50 mg
30041164 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134056 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH1040531G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100784-20-1
Molekylformel C13 H15 Cl N6 O7 S
Molekylvikt (g/mol) 434.81
Synonym Permit, Methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate
IUPAC-namn Metyl 3-kloro-5-[(4,6-metoxipyrimidin-2-yl)karbamoylsulfamoyl]-1-metylpyrazol-4-karboxylat
LEDER COC(=O)c1c(Cl)nn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Halosulfuron-methyl
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H15ClN6O7S/c1-20-10(8(9(14)18-20)11(21)27-4)28(23,24)19-13(22)17-12-15-6(25-2)5-7(16-12)26-3/h5H,1-4H3,(H2,15,16,17,19,22)
Formel vikt 434.0411
Procent renhet >95%