missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Haloxyfop (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322605
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322605 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322605 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV14060000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Haloxyfop (free acid)
CAS 69806-34-4
Analyt- eller komponentnamn Haloxyfop (free acid)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H11 Cl F3 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)
LEDER CC(Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 361.7
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 361.0329 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.