Läs mer
Haloxyfop (free acid) D4 (phenoxy-D4) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Haloxyfop (free acid) phenoxy-d4 |
| CAS | 127893-34-9 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | C15 2H4 H7 Cl F3 N O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Haloxyfop (Free Acid) D4 (Phenoxy-D4), Propanoic acid, 2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy-2,3,5,6-d4]- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)c([2H])c([2H])c1OC(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.72 |
| Visa mer |