Läs mer
Haloxyfop-R (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Haloxyfop-R (free acid) |
| CAS | 95977-29-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Haloxyfop-R (free acid) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H11 Cl F3 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Propanoic acid, 2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, (+)-Haloxyfop, (R)-(+)-Haloxyfop, (R)-Haloxyfop, Haloxyfop-P |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O |
| Visa mer |