Läs mer
Halquinol, mixture of 5,7-Dichloro-8-quinolinol, 5-Chloro-8-quinolinol, 7-Chloro-8-quinolinol and 8-Hydroxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Halquinol, mixture of 5,7-Dichloro-8-quinolinol, 5-Chloro-8-quinolinol, 7-Chloro-8-quinolinol and 8-Hydroxyquinoline |
| CAS | 8067-69-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H7 N O . 2[C9 H6 Cl N O] . C9 H5 Cl2 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | CHQ, Chlorhydroxyquinoline, Chlorquinol, Halquivet, Nutriquinol, Quixalud, SQ 16401Staquinol, Tarquinor |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2NO.2C9H6ClNO.C9H7NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8;10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9;10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12;11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-4,13H;2*1-5,12H;1-6,11H |
| LEDER | Oc1cccc2cccnc12.Oc3ccc(Cl)c4cccnc34.Oc5c(Cl)ccc6cccnc56.Oc7c(Cl)cc(Cl)c8cccnc78 |
| IUPAC-namn | 5-chloroquinolin-8-ol;7-chloroquinolin-8-ol;5,7-dichloroquinolin-8-ol;quinolin-8-ol |
| Procent renhet | >95 |