Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ Fosfatashämmare engångscocktail
Produktkod. 10668304 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
5ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10668304 1 mL 1ml
11833955 24 x 100 μL Varje
11814101 5 x 1 mL 5ml
11824101 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10668304 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78420
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Stabilisera serin-, treonin- och tyrosinfosforylering av proteiner i celler och vävnader med denna cocktail av fosfatasinhibitorer.
Thermo Scientific Stop Phosphatase-hämmare Single Use Cocktail bevarar fosforyleringstillståndet hos proteiner under och efter celllys eller vävnadsproteinextraktion.
Egenskaper hos Halt Phosphatase-hämmare engångscocktail:
  • Utan proteashämmare—För att skydda mot både proteaser och fosfataser, använd Halt Protease och Phosphatase Inhibitor Cocktail (Cat. Nr. 78420)
  • Dialyserbart Dialysera— eller avsalta provet för att effektivt ta bort inhibitorer från cellextrakt innan procedurer utförs som visar sig vara oförenliga med cocktailkomponenter
  • Levereras som ett 100X-koncentrat, —effektivt vid användning vid en slutkoncentration på 1X; dock kan prover med särskilt höga nivåer av fosfatasaktivitet kräva en slutkoncentration på 2-3X
  • Kompatibilitet— kompatibel med de flesta detergentbaserade celllysreagenser, inklusive alla Thermo Scientific Pierce Cell Lysis-lösningar
  • All-in-one-formatet—hämmar både serin-treoninfosfataser och proteintyrosinfosfataser
  • Kompatibel med populära proteinanalyser—fungerar med standardproteinanalyser, inklusive BCA coomassie (Bradford) assays
  • Bekväm förvaring—i kylskåp (2 till 8 °C) sparar värdefullt utrymme i frysen och möjliggör omedelbar användning
Halt Phosphatase-hämmar-cocktail skyddar fosfoproteiner från serin/treoninfosfataser samt proteintyrosinfosfataser (PTP) under celllys. Cocktailen innehåller en blandning av fyra inhibitorer med bred specificitet, inklusive natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och betaglyseroffat. Bekvämt förpackad i 100X-format är cocktailen stabil vid 4 °C och lämplig för användning med alla cell- eller vävnadsextrakt. Cocktailen bevarar proteinfosforylering i immunoprecipitations- och kinasanalyser.
Fosforylering och defosforylering utgör en molekylär på/av-brytare som reglerar många viktiga biologiska vägar i cellen, inklusive signaltransduktion, celldelning och apoptos. För att effektivt studera fosforyleringsaktiveringstillstånd måste man inaktivera fosfataser för att förhindra deras okontrollerade aktivitet vid celllys. Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail utför denna uppgift.
Relaterade produkter
  • Pierce™ Fosfatashämmare minitabletter (katt. Nr. 88667)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Phosphatase Inhibitor Cocktail
Innehåll och lagring Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze.
Form Liquid
Produktlinje Halt
Reagenstyp Phosphatase Inhibitor
Inhibitorer Phosphatase Inhibitor
Kvantitet 1 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate