Description
Thermo Scientific Stop Phosphatase-hämmare Single Use Cocktail bevarar fosforyleringstillståndet hos proteiner under och efter celllys eller vävnadsproteinextraktion.
Egenskaper hos Halt Phosphatase-hämmare engångscocktail:
- Utan proteashämmare—För att skydda mot både proteaser och fosfataser, använd Halt Protease och Phosphatase Inhibitor Cocktail (Cat. Nr. 78420)
- Dialyserbart Dialysera— eller avsalta provet för att effektivt ta bort inhibitorer från cellextrakt innan procedurer utförs som visar sig vara oförenliga med cocktailkomponenter
- Levereras som ett 100X-koncentrat, —effektivt vid användning vid en slutkoncentration på 1X; dock kan prover med särskilt höga nivåer av fosfatasaktivitet kräva en slutkoncentration på 2-3X
- Kompatibilitet— kompatibel med de flesta detergentbaserade celllysreagenser, inklusive alla Thermo Scientific Pierce Cell Lysis-lösningar
- All-in-one-formatet—hämmar både serin-treoninfosfataser och proteintyrosinfosfataser
- Kompatibel med populära proteinanalyser—fungerar med standardproteinanalyser, inklusive BCA coomassie (Bradford) assays
- Bekväm förvaring—i kylskåp (2 till 8 °C) sparar värdefullt utrymme i frysen och möjliggör omedelbar användning
Halt Phosphatase-hämmar-cocktail skyddar fosfoproteiner från serin/treoninfosfataser samt proteintyrosinfosfataser (PTP) under celllys. Cocktailen innehåller en blandning av fyra inhibitorer med bred specificitet, inklusive natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och betaglyseroffat. Bekvämt förpackad i 100X-format är cocktailen stabil vid 4 °C och lämplig för användning med alla cell- eller vävnadsextrakt. Cocktailen bevarar proteinfosforylering i immunoprecipitations- och kinasanalyser.
Fosforylering och defosforylering utgör en molekylär på/av-brytare som reglerar många viktiga biologiska vägar i cellen, inklusive signaltransduktion, celldelning och apoptos. För att effektivt studera fosforyleringsaktiveringstillstånd måste man inaktivera fosfataser för att förhindra deras okontrollerade aktivitet vid celllys. Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail utför denna uppgift.
Relaterade produkter
- Pierce™ Fosfatashämmare minitabletter (katt. Nr. 88667)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Phosphatase Inhibitor Cocktail |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze. |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Halt |
| Reagenstyp | Phosphatase Inhibitor |
| Inhibitorer | Phosphatase Inhibitor |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
Safety and Handling
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate